Ethyl-3-iodbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Iodobenzoic acid ethyl ester
OR4534-100G OR4534-500G
APOSOR4534-100GEA 79.9 EUR
APOSOR4534-100G APOSOR4534-500G
Ethyl-3-iodbenzoat
Ethyl-3-iodbenzoat
Formel: C₉H₉IO₂
Molecular Weight: 276,07 g/mol
Siedepunkt: 160…161 °C/38mmHg
Dichte: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044769
CAS-Nummer: 58313-23-8