1-Iod-3-nitrobenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4539-100G
OR4539-1KG
OR4539-500G
APOSOR4539-100GEA
286
EUR
APOSOR4539-100G
APOSOR4539-1KG
APOSOR4539-500G
1-Iod-3-nitrobenzol 95%
1-Iod-3-nitrobenzol
Formel:
C₆H₄INO₂ Siedepunkt: 280 °C Schmelzpunkt: 35…38 °C Flammpunkt: 71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007218 CAS-Nummer: 645-00-1 UN: 2926 ADR: 4.1+6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...