2-Iodtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Iodo-2-methylbenzene
OR4542-100G OR4542-1KG OR4542-500G
APOSOR4542-100GEA 125 EUR
APOSOR4542-100G APOSOR4542-1KG APOSOR4542-500G
2-Iodtoluol 98%
2-Iodtoluol
Formel: C₇H₇I
Molecular Weight: 218.04 g/mol
Siedepunkt: 210…212 °C
Dichte: 1.713 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001042
CAS-Nummer: 615-37-2