2-(p-Toluolsulfonyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR4544-5G
OR4544-1G
APOSOR4544-5GEA
0
EUR
APOSOR4544-5G
APOSOR4544-1G
2-(p-Toluolsulfonyl)acetophenon
2-(p-Toluolsulfonyl)acetophenon
Formel:
C₁₅H₁₄O₃S Schmelzpunkt: 109…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026002 CAS-Nummer: 31378-03-7 EINECS: 250-605-0 |