4-Methoxyindol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Methoxy-1H-indole, Indol-4-yl methyl ether

OR4545-1G OR4545-25G OR4545-5G
APOSOR4545-1GEA 23.2 EUR
APOSOR4545-1G APOSOR4545-25G APOSOR4545-5G
4-Methoxyindol 98%
4-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 181…183 °C/24mmHg
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009737
CAS-Nummer: 4837-90-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR