3-Brombenzylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Brom-α-chlortoluol, 1-(Chlormethyl)-3-brombenzol, α-Chlor-3-bromtoluol
OR4547-25G
APOSOR4547-25GEA 77 EUR
APOSOR4547-25G
3-Brombenzylchlorid
3-Brombenzylchlorid
Formel: C₇H₆BrCl
Molecular Weight: 205,48 g/mol
Siedepunkt: 118…119 °C/18mmHg
Dichte: 1,608 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040865
CAS-Nummer: 932-77-4
UN: 3265
ADR: 8,II