1,4'-Bipiperidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4548-25G OR4548-5G
APOSOR4548-25GEA 46.4 EUR
APOSOR4548-25G APOSOR4548-5G
1,4'-Bipiperidin 98%
1,4'-Bipiperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂
Schmelzpunkt: 64…66 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00006475
CAS-Nummer: 4897-50-1
EINECS: 225-522-8