4-Phenyl-4-piperidinol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Phenyl-4-piperidinol
OR4549-25G OR4549-5G
APOSOR4549-25GEA 364 EUR
APOSOR4549-25G APOSOR4549-5G
4-Phenyl-4-piperidinol 98+%
4-Phenyl-4-piperidinol
Formel: C₁₁H₁₅NO
Molecular Weight: 177,25 g/mol
Schmelzpunkt: 157…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006000
CAS-Nummer: 40807-61-2
EINECS: 255-089-0