1-Boc-isonipecotinsäureethylester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
OR4553-100G OR4553-25G OR4553-500G OR4553-1KG
APOSOR4553-100GEA 65.4 EUR
APOSOR4553-100G APOSOR4553-25G APOSOR4553-500G APOSOR4553-1KG
1-Boc-isonipecotinsäureethylester 95+%
1-Boc-isonipecotinsäureethylester
Formel: C₁₃H₂₃NO₄
Molecular Weight: 257.33 g/mol
Siedepunkt: 120…135 °C/0.5mmHg
Dichte: 1.046 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01763998
CAS-Nummer: 142851-03-4
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable