3-Brom-4-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4560-25G OR4560-5G OR4560-100G
APOSOR4560-25GEA 42.2 EUR
APOSOR4560-25G APOSOR4560-5G APOSOR4560-100G
3-Brom-4-methoxybenzoesäure
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
Molecular Weight: 231,05 g/mol
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020295
CAS-Nummer: 99-58-1