2-Piperazinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Piperazin-2-one
OR4565-1G OR4565-25G OR4565-5G
APOSOR4565-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4565-1G APOSOR4565-25G APOSOR4565-5G
2-Piperazinon
2-Piperazinon
Formel: C₄H₈N₂O
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 164 °C/5.25mmHg
Schmelzpunkt: 134…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318687
CAS-Nummer: 5625-67-2