4-Isopropylzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(p-Isopropylphenyl)propensäure, 4-Isopropylcinnamsäure, 3-(4-Isopropylphenyl)propensäure
OR4567-100G
OR4567-1G
OR4567-50G
APOSOR4567-100GEA
253
EUR
APOSOR4567-100G
APOSOR4567-1G
APOSOR4567-50G
4-Isopropylzimtsäure 98%
4-Isopropylzimtsäure
Formel:
C₁₂H₁₄O₂ Molecular Weight: 190.24 g/mol Schmelzpunkt: 157…159 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016544 CAS-Nummer: 3368-21-6 |