(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4584-5G OR4584-25G
APOSOR4584-5GEA 0 EUR
APOSOR4584-5G APOSOR4584-25G
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin 98%
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Schmelzpunkt: 43…50 °C
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115306
CAS-Nummer: 143900-43-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III