(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-1-Boc-3-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
OR4588-25G
APOSOR4588-25GEA 43.5 EUR
APOSOR4588-25G
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidin
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 200,28 g/mol
Dichte: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094718
CAS-Nummer: 625471-18-3