5-Brom-2-iodbenzoesäure 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4590-100G OR4590-25G OR4590-5G
APOSOR4590-100GEA 71.2 EUR
APOSOR4590-100G APOSOR4590-25G APOSOR4590-5G
5-Brom-2-iodbenzoesäure 97+%
5-Brom-2-iodbenzoesäure
Formel: C₇H₄BrIO₂
Schmelzpunkt: 159…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079717
CAS-Nummer: 21740-00-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR