2-Brom-5-iodtoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4591-25G
OR4591-5G
OR4591-100G
APOSOR4591-25GEA
29
EUR
APOSOR4591-25G
APOSOR4591-5G
APOSOR4591-100G
2-Brom-5-iodtoluol
2-Brom-5-iodtoluol
Formel:
C₇H₆BrI Siedepunkt: 148 °C/20mmHg Dichte: 2,07 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070749 CAS-Nummer: 202865-85-8 |