5-Brom-2-iodtoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Bromo-4-iodo-3-methylbenzene

OR4595-100G OR4595-250G
APOSOR4595-100GEA 154 EUR
APOSOR4595-100G APOSOR4595-250G
5-Brom-2-iodtoluol 98%
5-Brom-2-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Molecular Weight: 296,93 g/mol
Siedepunkt: 262…265 °C
Dichte: 2,08 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060664
CAS-Nummer: 116632-39-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR