5-Brom-2-iod-m-xylol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Brom-3,5-dimethyl-4-iodbenzol

OR4596-100G OR4596-25G OR4596-5G
APOSOR4596-100GEA 154 EUR
APOSOR4596-100G APOSOR4596-25G APOSOR4596-5G
5-Brom-2-iod-m-xylol 98%
5-Brom-2-iod-m-xylol
Formel: C₈H₈BrI
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094656
CAS-Nummer: 206559-43-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR