2-Brom-4-isopropylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4598-25G OR4598-5G
APOSOR4598-25GEA 80 EUR
APOSOR4598-25G APOSOR4598-5G
2-Brom-4-isopropylanilin
2-Brom-4-isopropylanilin
Formel: C₉H₁₂BrN
Molecular Weight: 214,1 g/mol
Siedepunkt: 116…118 °C/3mmHg
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051585
CAS-Nummer: 51605-97-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III