2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46000-1G OR46000-250MG
APOSOR46000-1GEA 0 EUR
APOSOR46000-1G APOSOR46000-250MG
2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₅N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07783936
CAS-Nummer: 2164-65-0