Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-Homopro-OMe·HCl
OR460008-10G OR460008-25G OR460008-5G
APOSOR460008-10GEA 53.8 EUR
APOSOR460008-10G APOSOR460008-25G APOSOR460008-5G
Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Formel: C₇H₁₄ClNO₂
Schmelzpunkt: 176…177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672366
CAS-Nummer: 18650-39-0