4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(tert-Butyl)piperidine hydrochloride
OR460009-1G OR460009-250MG OR460009-5G
APOSOR460009-1GEA 268 EUR
APOSOR460009-1G APOSOR460009-250MG APOSOR460009-5G
4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
Formel: C₉H₂₀ClN
Molecular Weight: 177,72 g/mol
Schmelzpunkt: 302…303 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05865119
CAS-Nummer: 69682-13-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III