1-Docosen
Lieferant: Apollo Scientific
OR460033-100G OR460033-25G OR460033-5G
APOSOR460033-100GEA 579 EUR
APOSOR460033-100G APOSOR460033-25G APOSOR460033-5G
1-Docosen
1-Docosen
Formel: C₂₂H₄₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00027085
CAS-Nummer: 1599-67-3