3-Iodpropen

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Allyliodid, 3-Propenyliodid

OR460034-25G OR460034-5G
APOSOR460034-25GEA 147 EUR
APOSOR460034-25G APOSOR460034-5G
3-Iodpropen
3-Iodpropen
Formel: C₃H₅I
Molecular Weight: 167,98 g/mol
Siedepunkt: 102…103 °C
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 1,832 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001094
CAS-Nummer: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3+8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR