5-Chloruracil
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Chlor-2,4-dihydroxypyrimidin, Chloruracil
OR460039-100G
APOSOR460039-100GEA
68.3
EUR
APOSOR460039-100G
5-Chloruracil
5-Chloruracil
Formel:
C₄H₃ClN₂O₂ Molecular Weight: 146,53 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006019 CAS-Nummer: 1820-81-1 |