3-Methyl-1-buten 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR460043-100G OR460043-25G OR460043-5G
APOSOR460043-100GEA 400 EUR
APOSOR460043-100G APOSOR460043-25G APOSOR460043-5G
3-Methyl-1-buten 95%
3-Methyl-1-buten
Formel: C₅H₁₀
Siedepunkt: 20 °C
Schmelzpunkt: –168,5…–168 °C
Dichte: 0,627 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008937
CAS-Nummer: 563-45-1
UN: 2561
ADR: 3,I