3-Iodbenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: m-Iodbenzoesäurechlorid, m-Iodbenzoylchlorid
OR460051-25G OR460051-5G
APOSOR460051-25GEA 343 EUR
APOSOR460051-25G APOSOR460051-5G
3-Iodbenzoylchlorid
3-Iodbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClIO
Molecular Weight: 266.47 g/mol
Siedepunkt: 159…160 °C/23mmHg
Schmelzpunkt: 23…25 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02093934
CAS-Nummer: 1711-10-0
EINECS: 216-979-4
UN: 3261
ADR: 8 II