2,2-Dichlorpropan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Isopropylidene chloride, Acetone dichloride
OR460063-100G OR460063-25G OR460063-5G
APOSOR460063-100GEA 1420 EUR
APOSOR460063-100G APOSOR460063-25G APOSOR460063-5G
2,2-Dichlorpropan
2,2-Dichloropropane
Formel: C₃H₆Cl₂
Molecular Weight: 112,99 g/mol
Siedepunkt: 68…69 °C
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000812
CAS-Nummer: 594-20-7
EINECS: 209-832-0
UN: 1993
ADR: 3,II