1,2,3,4-Tetrachlorbenzol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR460064-100G OR460064-500G
APOSOR460064-100GEA 200 EUR
APOSOR460064-100G APOSOR460064-500G
1,2,3,4-Tetrachlorbenzol 95+%
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
Formel: C₆H₂Cl₄
Molecular Weight: 215,89 g/mol
Siedepunkt: 254 °C
Schmelzpunkt: 42…47 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000538
CAS-Nummer: 634-66-2
EINECS: 211-214-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III