2,3-Dibrompentan
Lieferant: Apollo Scientific
OR460065-1G OR460065-5G
APOSOR460065-1GEA 104 EUR
APOSOR460065-1G APOSOR460065-5G
2,3-Dibrompentan
2,3-Dibromopentane
Formel: H₃C(BrCH)₂CH₂CH₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 5398-25-4