2-Methyl-1,3-dioxolan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR460067-100G OR460067-500G
APOSOR460067-100GEA 242 EUR
APOSOR460067-100G APOSOR460067-500G
2-Methyl-1,3-dioxolan
2-Methyl-1,3-dioxolan
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 83 °C/760mmHg
Dichte: 0,982 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003210
CAS-Nummer: 497-26-7
UN: 1993
ADR: 3,II