4,4,5,5-Tetrachloro-1,3-dioxolan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR460071-1G OR460071-5G
APOSOR460071-1GEA 310 EUR
APOSOR460071-1G APOSOR460071-5G
4,4,5,5-Tetrachloro-1,3-dioxolan-2-one
4,4,5,5-Tetrachloro-1,3-dioxolan-2-one
Formel: C₃Cl₄O₃
Molecular Weight: 225.84 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00030631
CAS-Nummer: 22432-68-4