Tetrachlorphthalsäureanhydrid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetrachlor-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid
OR460073-1KG
OR460073-500G
OR460073-10KG
OR460073-100G
APOSOR460073-1KGEA
255
EUR
APOSOR460073-1KG
APOSOR460073-500G
APOSOR460073-10KG
APOSOR460073-100G
Tetrachlorphthalsäureanhydrid 97%
Tetrachlorphthalsäureanhydrid
Formel:
C₈Cl₄O₃ Molecular Weight: 285,9 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005920 CAS-Nummer: 117-08-8 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...