Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: NTCDA, Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid dianhydride, 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride
OR460075-100G OR460075-10G OR460075-25G
APOSOR460075-100GEA 186 EUR
APOSOR460075-100G APOSOR460075-10G APOSOR460075-25G
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride, technische Qualität
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
Formel: C₁₄H₄O₆
Molecular Weight: 268,18 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006915
CAS-Nummer: 81-30-1
EINECS: 201-342-5