(3R)-Tetrahydro-3-furanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4601-5G OR4601-25G OR4601-100G
APOSOR4601-5GEA 49.3 EUR
APOSOR4601-5G APOSOR4601-25G APOSOR4601-100G
(3R)-Tetrahydro-3-furanol
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 181 °C
Dichte: 1,097 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067101
CAS-Nummer: 86087-24-3