p-Toluenesulphonyl cyanide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methylbenzenesulphonyl cyanide, Tosyl cyanide
OR46010-1G OR46010-5G OR46010-25G
APOSOR46010-1GEA 29 EUR
APOSOR46010-1G APOSOR46010-5G APOSOR46010-25G
p-Toluenesulphonyl cyanide 97%
p-Toluenesulphonyl cyanide
Formel: C₈H₇NO₂S
Molecular Weight: 181,21 g/mol
Siedepunkt: 105…106 °C
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00009977
CAS-Nummer: 19158-51-1
EINECS: 242-849-1
UN: 3261
ADR: 8,II