1-Brom-3-methyl-2-buten 90+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Brom-2-methyl-2-buten
OR46013-50G
OR46013-250G
APOSOR46013-50GEA
219
EUR
APOSOR46013-50G
APOSOR46013-250G
1-Brom-3-methyl-2-buten 90+%
1-Brom-3-methyl-2-buten
Formel:
C₅H₉Br Molecular Weight: 149,03 g/mol Siedepunkt: 82…83 °C/150mmHg Dichte: 1,29 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 40 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000242 CAS-Nummer: 870-63-3 EINECS: 212-799-5 UN: 2920 ADR: 8+3,II |