Tetrahydro-2H-thiopyran-4-amin-1,1-dioxidhydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1,1-Dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)amine Hydrochloride, 4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride hydrochloride, (1,1-Dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)amine hydrochloride
OR46016-1G
OR46016-5G
OR46016-25G
APOSOR46016-1GEA
69.6
EUR
APOSOR46016-1G
APOSOR46016-5G
APOSOR46016-25G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-amin-1,1-dioxidhydrochlorid 97%
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride
Formel:
C₅H₁₂ClNO₂S Molecular Weight: 185,6700 g/mol Schmelzpunkt: 288…289 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11114559 CAS-Nummer: 116529-31-8 |