2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxy-1,3-thiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiazole
OR46024-1G OR46024-250MG
APOSOR46024-1GEA 525 EUR
APOSOR46024-1G APOSOR46024-250MG
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
Formel: C₁₀H₁₆BNO₃S
Molecular Weight: 241.12 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD10688611
CAS-Nummer: 1312765-17-5