2-Tolualdehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Methylbenzaldehyd

OR46026-100G OR46026-1KG OR46026-500G OR46026-25G
APOSOR46026-100GEA 43.5 EUR
APOSOR46026-100G APOSOR46026-1KG APOSOR46026-500G APOSOR46026-25G
2-Tolualdehyd 98%
2-Tolualdehyd
Formel: C₈H₈O
Molecular Weight: 120,15 g/mol
Siedepunkt: 199…200 °C
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,037 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003338
CAS-Nummer: 529-20-4
EINECS: 208-452-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR