4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloronicotinaldehyde
OR46034-1G OR46034-5G
APOSOR46034-1GEA 23.2 EUR
APOSOR46034-1G APOSOR46034-5G
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
Formel: C₆H₄ClNO
Molecular Weight: 141.56 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04112523
CAS-Nummer: 114077-82-6