4-Chlor-3-iodanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR46038-1G OR46038-250MG OR46038-5G OR46038-10G
APOSOR46038-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46038-1G APOSOR46038-250MG APOSOR46038-5G APOSOR46038-10G
4-Chlor-3-iodanilin 97%
4-Chlor-3-iodanilin
Formel: C₆H₅ClIN
Molecular Weight: 253.4700 g/mol
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11521292
CAS-Nummer: 573764-31-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable