(R)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4604-1G OR4604-5G
APOSOR4604-1GEA 0 EUR
APOSOR4604-1G APOSOR4604-5G
(R)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
(R)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
Formel: C₄H₁₀ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08461720
CAS-Nummer: 1072015-52-1