1-Bromobutane-2,3-dione 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46042-5G OR46042-1G
APOSOR46042-5GEA 208 EUR
APOSOR46042-5G APOSOR46042-1G
1-Bromobutane-2,3-dione 97%
1-Bromobutane-2,3-dione
Formel: C₄H₅BrO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 5308-51-0