7-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46043-5G
APOSOR46043-5GEA 108 EUR
APOSOR46043-5G
7-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
7-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formel: C₈H₆BrNO₂
Molecular Weight: 228,0400 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07774199
CAS-Nummer: 321436-06-0