2,4-Dimethoxybenzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine
OR46045-100G OR46045-250G OR46045-25G
APOSOR46045-100GEA 123 EUR
APOSOR46045-100G APOSOR46045-250G APOSOR46045-25G
2,4-Dimethoxybenzylamin 95%
2,4-Dimethoxybenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO₂
Molecular Weight: 167,21 g/mol
Siedepunkt: 143 °C/15mmHg
Dichte: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052393
CAS-Nummer: 20781-20-8
UN: 2735
ADR: 8,III