6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one
OR46053-5G OR46053-25G
APOSOR46053-5GEA 132 EUR
APOSOR46053-5G APOSOR46053-25G
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine 95%
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine
Formel: C₄H₇N₅O
Molecular Weight: 141.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00217058
CAS-Nummer: 1004-75-7