4-Methyl-1H-1,2,3-triazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46054-1G OR46054-250MG
APOSOR46054-1GEA 424 EUR
APOSOR46054-1G APOSOR46054-250MG
4-Methyl-1H-1,2,3-triazole
4-Methyl-1H-1,2,3-triazole
Formel: C₃H₅N₃
Molecular Weight: 83,0919 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14706836
CAS-Nummer: 27808-16-8