4-Chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46059-1G
APOSOR46059-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46059-1G
4-Chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
4-Chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₆H₄ClN₃
Molecular Weight: 153,5691 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658411
CAS-Nummer: 84905-80-6