Methyl-3,5-diamino-6-chlor-2-pyrazincarboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 6-chloro-3,5-diaminopyrazine-2-carboxylate, Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
OR46066-25G OR46066-5G
APOSOR46066-25GEA 63.8 EUR
APOSOR46066-25G APOSOR46066-5G
Methyl-3,5-diamino-6-chlor-2-pyrazincarboxylat 95%
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Formel: C₆H₇ClN₄O₂
Molecular Weight: 202.60 g/mol
Schmelzpunkt: 211…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01928388
CAS-Nummer: 1458-01-1
EINECS: 215-946-1